Learn More
BINDER™ Cámara climática KBF PRO
Código de producto. 30238353 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
1610 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30238353 472 L cada uno
30238351 127 L cada uno
30238273 262 L cada uno
30238298 727 L cada uno
30238320 1070 L cada uno
30238207 1610 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 30238353 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200441
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Un potente todoterreno entre las cámaras de clima constante, equipado con todo tipo de tecnología sofisticada.
Hay módulos de luz opcionales disponibles para convertir el KBF PRO en una cámara para pruebas de fotoestabilidad ICH o crecimiento de plantas.
Especificaciones:
  • Rango de temperatura: -20 a +100 °C
  • Rango de humedad: 10 a 98% HR
  • Refrigeración energéticamente eficiente con moderna unidad de refrigeración Inverter
  • Refrigeración con refrigerante R-290 climáticamente neutro
  • Calefacción de puerta para evitar la condensación.
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Regulación de humedad con sensor de humedad capacitivo y humidificación por vapor sensible
  • Diseño de viviendas con tecnología HIT
  • Cámara interior de acero inoxidable
  • Puertas interiores de vidrio de seguridad recubierto de óxido metálico.
  • Dos bastidores con rieles telescópicos de acero inoxidable
  • Puerto de acceso grande con tapón de silicona
  • Unidades de suelo con ruedas gemelas robustas con frenos en la parte delantera
  • Unidades de sobremesa apilables con un volumen de hasta 130 L
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Terminal de control ajustable ergonómicamente (para unidades con un volumen de 470 L y superior)
  • Triángulo de señalización con indicador de estado iluminado (para unidades con un volumen de 470 L y superior)
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.3 (DIN 12880) con alarmas visuales y acústicas
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Interfaces de datos: Ethernet, USB
  • BINDER Software de gestión múltiple APT-COM™ edición básica
  • Módulos de luz opcionales para pruebas de fotoestabilidad ICH (para modelos 260, 470, 720)
  • Módulos de iluminación LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 472 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Tipo de tapón CEE 7/7
Humedad relativa 10 bis 98%
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a +100 °C
Tipo Cámara climática
Modelo KBF PRO 472
Tensión 208/240 V