Descripción
Hay módulos de luz opcionales disponibles para convertir el KBF PRO en una cámara para pruebas de fotoestabilidad ICH o crecimiento de plantas.
Especificaciones:
- Rango de temperatura: -20 a +100 °C
- Rango de humedad: 10 a 98% HR
- Refrigeración energéticamente eficiente con moderna unidad de refrigeración Inverter
- Refrigeración con refrigerante R-290 climáticamente neutro
- Calefacción de puerta para evitar la condensación.
- Velocidad de ventilador ajustable.
- Regulación de humedad con sensor de humedad capacitivo y humidificación por vapor sensible
- Diseño de viviendas con tecnología HIT
- Cámara interior de acero inoxidable
- Puertas interiores de vidrio de seguridad recubierto de óxido metálico.
- Dos bastidores con rieles telescópicos de acero inoxidable
- Puerto de acceso grande con tapón de silicona
- Unidades de suelo con ruedas gemelas robustas con frenos en la parte delantera
- Unidades de sobremesa apilables con un volumen de hasta 130 L
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Terminal de control ajustable ergonómicamente (para unidades con un volumen de 470 L y superior)
- Triángulo de señalización con indicador de estado iluminado (para unidades con un volumen de 470 L y superior)
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.3 (DIN 12880) con alarmas visuales y acústicas
- Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
- Interfaces de datos: Ethernet, USB
- BINDER Software de gestión múltiple APT-COM™ edición básica
- Módulos de luz opcionales para pruebas de fotoestabilidad ICH (para modelos 260, 470, 720)
- Módulos de iluminación LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 727 L |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de estantes | 2 |
| Tipo de tapón | CEE 7/7 |
| Humedad relativa | 10 bis 98% |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -20 °C a +100 °C |
| Tipo | Cámara climática |
| Modelo | KBF PRO 727 |
| Tensión | 208/240 V |