Learn More
BINDER™ Cámara de clima constante KBF
Product Code. 30238378 Shop All BINDER Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
1610 L
Unit Size:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Unit Size
30238378 127 L cada uno
30238238 262 L cada uno
30238249 472 L cada uno
30238337 727 L cada uno
30238291 1070 L cada uno
30238327 1610 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 30238378 Supplier BINDER™ Supplier No. 90200478
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Cámara de clima constante que cumple con todos los requisitos de ICH, desde la precisión hasta la programación y la documentación, con opciones flexibles de suministro de agua para todas las ubicaciones de instalación.
Con módulos de luz opcionales, el KBF se puede convertir en una cámara de fotoestabilidad ICH y en una cámara de crecimiento de plantas.
Especificaciones:
  • Rango de temperatura: 0 a 70 °C
  • Rango de humedad: 10 a 80% HR
  • Hasta un 40% menos de consumo energético en comparación con el modelo anterior
  • Refrigeración energéticamente eficiente con moderna unidad de refrigeración Inverter
  • Refrigeración con refrigerante R-600a climáticamente neutro
  • Calefacción de puerta para evitar la condensación.
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Regulación de humedad con sensor de humedad capacitivo y humidificación por vapor sensible
  • Diseño de viviendas con tecnología HIT
  • Cámara interior de acero inoxidable
  • Puertas interiores de vidrio de seguridad recubierto de óxido metálico.
  • Dos rejillas de acero inoxidable
  • Puerto de acceso grande con tapón de silicona
  • Unidades de suelo con ruedas gemelas robustas con frenos en la parte delantera
  • Unidades de sobremesa apilables con un volumen de hasta 130 L
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Terminal de control ajustable ergonómicamente (para unidades con un volumen de 470 L y superior)
  • Triángulo de señalización con indicador de estado iluminado (para unidades con un volumen de 470 L y superior)
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.3 (DIN 12880) con alarmas visuales y acústicas
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Interfaces de datos: Ethernet, USB
  • BINDER Software de gestión múltiple APT-COM™ edición básica
  • Módulos de luz opcionales para pruebas de fotoestabilidad ICH (para modelos 260, 470, 720)
  • Módulos de iluminación LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260)
Specifications
Capacidad (métrico) 127 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Tipo de tapón CEE 7/7
Humedad relativa 10 a 80%
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Cámara climática
Modelo KBF 127
Tensión 208/240 V