Learn More
BINDER™ Cámara de clima constante KBF
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30238291 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
1610 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30238291 1070 L cada uno
30238378 127 L cada uno
30238238 262 L cada uno
30238249 472 L cada uno
30238337 727 L cada uno
30238327 1610 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30238291 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200482
Cámara de clima constante que cumple con todos los requisitos de ICH, desde la precisión hasta la programación y la documentación, con opciones flexibles de suministro de agua para todas las ubicaciones de instalación.
Con módulos de luz opcionales, el KBF se puede convertir en una cámara de fotoestabilidad ICH y en una cámara de crecimiento de plantas.
Especificaciones:
  • Rango de temperatura: 0 a 70 °C
  • Rango de humedad: 10 a 80% HR
  • Hasta un 40% menos de consumo energético en comparación con el modelo anterior
  • Refrigeración energéticamente eficiente con moderna unidad de refrigeración Inverter
  • Refrigeración con refrigerante R-600a climáticamente neutro
  • Calefacción de puerta para evitar la condensación.
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Regulación de humedad con sensor de humedad capacitivo y humidificación por vapor sensible
  • Diseño de viviendas con tecnología HIT
  • Cámara interior de acero inoxidable
  • Puertas interiores de vidrio de seguridad recubierto de óxido metálico.
  • Dos rejillas de acero inoxidable
  • Puerto de acceso grande con tapón de silicona
  • Unidades de suelo con ruedas gemelas robustas con frenos en la parte delantera
  • Unidades de sobremesa apilables con un volumen de hasta 130 L
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Terminal de control ajustable ergonómicamente (para unidades con un volumen de 470 L y superior)
  • Triángulo de señalización con indicador de estado iluminado (para unidades con un volumen de 470 L y superior)
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.3 (DIN 12880) con alarmas visuales y acústicas
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Interfaces de datos: Ethernet, USB
  • BINDER Software de gestión múltiple APT-COM™ edición básica
  • Módulos de luz opcionales para pruebas de fotoestabilidad ICH (para modelos 260, 470, 720)
  • Módulos de iluminación LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1070 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Tipo de tapón CEE 7/7
Humedad relativa 10 a 80%
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Cámara climática
Modelo KBF 1070
Tensión 208/240 V