Learn More
KB-R7943 Mesiliato, TRC
Product Code. 30397152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30397152 5 mg
30394010 1 mg
30395282 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30397152 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCK4754005MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 182004-65-5
Fórmula molecular C16H17N3O3S . (CH4O3S)
Peso molecular (g/mol) 427.5
Sinónimo KB-R7943 Mesylate, 2-[4-[(4-Nitrophenyl)methoxy]phenyl]ethyl Ester, Monomethanesulfonate Carbamimidothioic Acid (9CI), 2-[4-[(4-Nitrophenyl)methoxy]phenyl]ethyl Carbamimidothioate Methanesulfonate (1:1), KB-R 7943
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico; 2-[4-[(4-nitrofenil)metaxi]fenil]etil carbamimidioato
SMILES CS(=O)(=O)O.NC(=N)SCCc1ccc(OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-[2-[4-(4-Nitrobenzyloxy)phenyl]ethyl]isothiourea Mesylate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O3S.CH4O3S/c17-16(18)23-10-9-12-3-7-15(8-4-12)22-11-13-1-5-14(6-2-13)19(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9-11H2,(H3,17,18);1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.0872