Learn More
KB-R7943 Mesiliato, TRC
Código de producto. 30394010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394010 1 mg
30397152 5 mg
30395282 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK4754001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182004-65-5
Fórmula molecular C16H17N3O3S . (CH4O3S)
Peso molecular (g/mol) 427.5
Sinónimo KB-R7943 Mesylate, 2-[4-[(4-Nitrophenyl)methoxy]phenyl]ethyl Ester, Monomethanesulfonate Carbamimidothioic Acid (9CI), 2-[4-[(4-Nitrophenyl)methoxy]phenyl]ethyl Carbamimidothioate Methanesulfonate (1:1), KB-R 7943
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico; 2-[4-[(4-nitrofenil)metaxi]fenil]etil carbamimidioato
SMILES CS(=O)(=O)O.NC(=N)SCCc1ccc(OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-[4-(4-Nitrobenzyloxy)phenyl]ethyl]isothiourea Mesylate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O3S.CH4O3S/c17-16(18)23-10-9-12-3-7-15(8-4-12)22-11-13-1-5-14(6-2-13)19(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9-11H2,(H3,17,18);1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.0872