Learn More
Tocris Bioscience™ KB-R7943 mesylate
Descripción
Potent, selective inhibitor of the reverse mode of the Na+/Ca2+ exchanger (IC50 = 0.7 μM). Also inhibits the mitochondrial Ca2+ uniporter (MCU; IC50 = 5.5 μM). Does not affect Na+-dependent transport systems or ionotropic glutamate receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KB-R7943 mesylate |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.49 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 427.49 |