Learn More
KB-R7943 mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16476498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476498 10 mg 10 miligramos
16462597 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15415
MedChemExpress KB-R7943 mesylate is a widely used inhibitor of the reverse Na+/Ca2+ exchanger (NCXrev) with IC50 of 5.7±2.1 μM. KB-R7943 mesylate induces cancer cell death via activating the JNK pathway and blocking autophagic flux.
KB-R7943 mesylate is a widely used inhibitor of the reverse Na+/Ca2+ exchanger (NCXrev) with IC50 of 5.7±2.1 μM. KB-R7943 mesylate induces cancer cell death via activating the JNK pathway and blocking autophagic flux.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KB-R7943 mesylate
CAS 182004-65-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21N3O6S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 27 mg/mL (63.16 mM) ∣H2O : 4.3 mg/mL (10.06 mM; Need warming)
SMILES NC(SCCC1=CC=C(OCC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C=C1)=N.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 427.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.5
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death