Learn More
BINDER™ Incubadora de enfriamiento KB PRO
Código de producto. 30238214 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
1610 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30238214 727 L cada uno
30238347 127 L cada uno
30238328 262 L cada uno
30238342 472 L cada uno
30238281 1070 L cada uno
30238200 1610 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 30238214 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20940.00€
    18603.07€ / paquete de 1
    Ahorro 2336.93€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Incubadora de refrigeración con un rango de temperatura de -20 a +°100 C y amplias opciones de programación que cubren una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones:
  • Rango de temperatura: -20 a +100 °C
  • Refrigeración energéticamente eficiente con moderna unidad de refrigeración Inverter
  • Refrigeración con refrigerante R-290 climáticamente neutro
  • Calefacción de puerta para evitar la condensación.
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Diseño de viviendas con tecnología HIT
  • Cámara interior de acero inoxidable
  • Puertas interiores de vidrio de seguridad recubierto de óxido metálico.
  • Dos bastidores con rieles telescópicos de acero inoxidable
  • Puerto de acceso grande con tapón de silicona
  • Unidades de suelo con ruedas gemelas robustas con frenos en la parte delantera
  • Unidades de sobremesa apilables con un volumen de hasta 130 L
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Terminal de control ajustable ergonómicamente (para unidades con un volumen de 470 L y superior)
  • Triángulo de señalización con indicador de estado iluminado (para unidades con un volumen de 470 L y superior)
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.3 (DIN 12880) con alarmas visuales y acústicas
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Interfaces de datos: Ethernet, USB
  • BINDER Software de gestión múltiple APT-COM™ edición básica
  • Módulos de luz opcionales para pruebas de fotoestabilidad ICH (para modelos 260, 470, 720)
  • Módulos de iluminación LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 727 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Convection Type Tecnología de cámara de precalentamiento APT.Line
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Control de oxígeno Del 0 al 20 %
Tipo de tapón CEE
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a +100 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Modelo KB PRO 727
Tensión 208/240 V