Learn More
kb-NB77-78, MedChemExpress
Código de producto. 16477138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477138 10 mg 10 miligramos
16419677 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16698
MedChemExpress kb-NB77-78 is an analogue of CID797718, but shows no PKD inhibitory activity.
kb-NB77-78 is an analogue of CID797718, but shows no PKD inhibitory activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material kb-NB77-78
CAS 1350622-33-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25NO3Si
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (75.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC2=CC=C(O[Si](C)(C(C)(C)C)C)C=C2C3=C1NCCC3
Peso molecular (g/mol) 331.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.48
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death