Learn More
Tocris Bioscience™ kb NB 142-70
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18074672 50 mg 50 miligramos
18035232 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18074672 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3962/50
Selective PKD inhibitor; analog of CID 755673 (Cat. No. 3327)
Selective protein kinase D (PKD) inhibitor (IC50 values are 28.3, 58.7 and 53.2 nM for PKD1, 2 and 3 respectively). More potent analog of CID 755673 (Cat. No. 3327) with 7-fold greater inhibition. Inhibits prostrate cancer cell migration and invasion and reduces wound healing in vitro; displays prominent cytotoxic and anti-proliferative effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1233533-04-4
Fórmula molecular C11H9NO2S2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material kb NB 142-70
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.32
Pureza >98%
Peso molecular 251.318
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.