Learn More
kb NB 142-70, MedChemExpress
Código de producto. 16476598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476598 10 mg 10 miligramos
16402697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15528
MedChemExpress kb NB 142-70 is a potent PKD inhibitor, with IC50s of 28.3, 58.7 and 53.2 nM for PKD1, PKD2, and PKD3, respectively. kb NB 142-70 also has antitumor activity.
kb NB 142-70 is a potent PKD inhibitor, with IC50s of 28.3, 58.7 and 53.2 nM for PKD1, PKD2, and PKD3, respectively. kb NB 142-70 also has antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material kb NB 142-70
CAS 1233533-04-4
Color Light Gray
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H9NO2S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 46.67 mg/mL (185.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NCCSC2=C1SC3=CC=C(O)C=C32
Peso molecular (g/mol) 251.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.32
Porcentaje de pureza 98.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease