Learn More
BINDER™ Incubadora de enfriamiento KB
Código de producto. 30238369 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
63 L
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30238369 127 L cada uno
30238307 63 L cada uno
30238350 262 L cada uno
30238299 472 L cada uno
30238261 727 L cada uno
30238314 1070 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 30238369 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8350.00€
    7622.24€ / paquete de 1
    Ahorro 727.76€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Las unidades KB pueden incubar con precisión incluso cuando están completamente cargadas, cuentan con una rutina de desinfección con aire caliente y se pueden programar para funcionar los fines de semana con facilidad.
Especificaciones:
  • Rango de temperatura: 0 a 70 °C
  • Hasta un 40% menos de consumo energético en comparación con el modelo anterior
  • Refrigeración energéticamente eficiente con moderna unidad de refrigeración Inverter
  • Refrigeración con refrigerante R-600a climáticamente neutro
  • Calefacción de puerta para evitar la condensación.
  • Diseño de viviendas con tecnología HIT
  • Interior fabricado íntegramente en acero inoxidable.
  • Puertas interiores de vidrio de seguridad recubierto de óxido metálico.
  • Dos rejillas de acero inoxidable
  • Puerto de acceso grande con tapón de silicona
  • Unidades de suelo con ruedas gemelas robustas con frenos en la parte delantera
  • Unidades de sobremesa apilables con un volumen de hasta 130 L
  • Programación sencilla de un segundo valor de temperatura establecido
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.3 (DIN 12880) con alarmas visuales y acústicas
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Las interfaces de datos incluyen Ethernet y USB
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 127 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Convection Type Tecnología de cámara de precalentamiento APT.Line
Iluminación N.º
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Control de oxígeno No incluido
Tipo de tapón CEE
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Modelo KB 127
Tensión 208/240 V