Learn More
Kawain, TRC
Código de producto. 30406224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406224 100 mg -
30395034 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK145700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-64-1
Fórmula molecular C14 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 230.26
Sinónimo [R-(E)]-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-2H-pyran-2-one, (R)-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-styryl-2H-pyran-2-one, (+)-Kavain, (+)-Kawain, (R)-(+)-Kavain, Gonosan, Kavain, Kawain, NSC 112162, d-Kawain
Nombre IUPAC (2R)-4-metoxi-2-[(E)-2-feniletenilo]-2,3-dihidropiran-6-uno
SMILES COC1=CC(=O)O[C@H](C1)\C=C\c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kawain
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12H,9H2,1H3/b8-7+/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0943