Learn More
Kauniolide, MedChemExpress
Descripción
Kauniolide(81066-45-7) is a natural compound.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kauniolide |
| CAS | 81066-45-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H18O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | CC([C@]1([H])[C@](OC2=O)([H])[C@](CC3)([H])C2=C)=CCC1=C3C |
| Peso molecular (g/mol) | 230.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.3 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |