Learn More
Nordvlies Papelera Katrin
Código de producto. 15721087
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
550 x 330 x 230 mm
575 x 420 x 280 mm
Capacidad (métrico):
25 L
50 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Capacidad (métrico) unitSize
15721087 550 x 330 x 230 mm 25 L paquete de 2
15731087 575 x 420 x 280 mm 50 L paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15721087 Proveedor Nordvlies N.º de proveedor 91899
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cubos de basura Katrin garantizan que el baño se mantenga fresco y limpio.
  • Papelera que contiene papel, lo que significa que el ambiente del baño se mantiene limpio
  • Fabricado de plástico ABS
  • Se puede utilizar con o sin tapa
  • Se puede montar en la pared, liberando espacio en el suelo
  • Ligero, robusto y fácil de vaciar
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 L
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 550 x 330 x 230 mm
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de los residuos
Tipo de producto Cubo de residuos