missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KATNAL1 Monoclonal Antibody (OTI1F5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17587701
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17587701 30 μL 30 microlitros
17567701 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17587701 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502769S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KATNAL1 Monoclonal antibody specifically detects KATNAL1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno KATNAL1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F5
Concentración 0.52 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NFKBIZ
N.º de referencia del gen Q9BYH8
Alias de gen HAMAP-Rule:MF_03024}; katanin catalytic subunit A like 1; katanin catalytic subunit A1 like 1; katanin p60 ATPase-containing subunit A-like 1; katanin p60 ATPase-containing subunit A-like 1 {ECO:0000255; katanin p60 subunit A like 1; katanin p60 subunit A-like 1; katanin p60 subunit A-like 1 {ECO:0000255; Katnal1; p60 katanin-like 1; p60 katanin-like 1 {ECO:0000255
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NFKBIZ produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64332
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.