Learn More
Clorhidrato de kasugamicina 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325575 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325575 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14515000WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kasugamycin hydrochloride
CAS 19408-46-9
Nombres de analitos o componentes Kasugamycin hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H25 N3 O9 . Cl H
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo D-chiro-Inositol, 3-O-[2-amino-4-[(carboxyiminomethyl)amino]-2,3,4,6-tetradeoxy-α-D-arabino-hexopyranosyl]-, monohydrochloride (9CI), Kasugamycin, monohydrochloride (8CI), Kasugamycin hydrochloride, Kasumin
Fórmula InChI InChI=1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1
SMILES Cl.C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](N)C[C@@H]1NC(=N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[[(2R,3S,5S,6R)-5-amino-2-metil-6-[(2R,3S,5S,6S)-2,3,4,5,6-pentahidroxiciclohexil]oxioxan-3-il]amino]-2-iminoacético; clorhidrato
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 415.82
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1358 g/mol