Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo HD EnKaryoStat™
Código de producto. 17143019 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
24 ensayos
Tamaño de la unidad:
24 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17143019 24 ensayos 24 tests
1 options
Código de producto. 17143019 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 905404
 Artículo restringido
En stock
Ofrece genotipado (ID de muestra) más una cobertura del genoma completo de alta resolución para la detección precisa de anomalías cromosómicas
  • El ensayo HD KaryoStat ofrece genotipado (ID de muestra) más cobertura de genoma completo de alta resolución para la detección precisa de anomalías cromosómicas. El ensayo tiene una sensibilidad superior al 99 % y puede detectar de forma fiable cambios en el número de copias de 25–50 kb en todo el genoma con alta especificidad con corroboración alélica del polimorfismo de un solo nucleótido (SNP).
  • Estos SNP de alta densidad permiten la visualización de mosaicismo de nivel bajo y la ausencia de heterocigosidad (AOH), el cambio de número de copias y la identificación de contaminación genómica para su uso en investigación. Con más de 2,6 millones de marcadores de número de copias, el ensayo KaryoStat HD cubre todos los genes OMIM™ y RefSeq.
  • Nuestra tecnología de fabricación patentada produce matrices altamente reproducibles entre lotes sin riesgo de pérdida de sonda inherente a las técnicas de fabricación de gránulos. El ensayo incluye matrices, reactivos y software de análisis de datos fácil de usar para un análisis rentable y optimizado de líneas de células madre pluripotentes.
  • Cobertura más amplia y rendimiento más alto para detectar anomalías cromosómicas
  • Cariotipado y genotipado (ID de muestra) con un ensayo
  • Sensibilidad de > 99 % y puede detectar de forma fiable cambios en el número de copias de 25 a 50 kb
  • Análisis sencillo; no es necesario contar con experiencia en citogenética.
  • El ensayo incluye matrices, reactivos
  • Resultados en 2,5 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Ensayo HD
Número de arrays 24 matrices
Formato Matriz de sondas GeneChip
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 y 8 °C:
• Matrices
• Módulo 2: agua y tampón TE de laboratorio previo
• Módulo 4: tinción de laboratorio principal, tampón de retención, gránulos y agua
Almacenar entre –5 y –30 °C:
• Módulo 3: fragmentación, etiquetado e hibridación de laboratorio principal
Almacenar a temperatura ambiente:
• Módulo 5: Tampón de elución de laboratorio principal
• Tampón de lavado de purificación
• Tampón de lavado A
• Tampón de lavado B
Para utilizar con (equipo) GeneChip Scanner 3000
Incluye Matrices, reactivos, software de análisis de datos
Línea de productos KaryoStat™ HD
Cantidad 24 ensayos
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco