Learn More
Ensayo KaryoStat™
Código de producto. 17133019 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
24 ensayos
Tamaño de la unidad:
24 tests
17133019 24 ensayos 24 tests
1 options
Código de producto. 17133019 Proveedor ABI Applied Biosystems N.º de proveedor 905403
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El ensayo KaryoStat es una alternativa al cariotipado g-banding que ofrece genotipado preciso (ID de muestra) más cobertura de genoma completo para la detección precisa de anomalías cromosómicas con resultados en 2,5 días.
El ensayo permite la detección de aneuploidías, aberraciones submicroscópicas y eventos de mosaico para su uso en investigación. Dado que el ensayo proporciona información sobre el genotipo, puede ayudar a identificar triploidías y copiar eventos neutros como la ausencia de heterocigosidad. Nuestra tecnología de fabricación patentada produce matrices altamente reproducibles entre lotes sin riesgo de pérdida de sonda inherente a las técnicas de fabricación de gránulos. El ensayo incluye matrices, reactivos y software de análisis de datos fácil de usar para un análisis rentable y optimizado de líneas de células madre pluripotentes.
Las características incluyen:
  • Detección rentable y precisa de anomalías cromosómicas
  • Cariotipado y genotipado (ID de muestra) con un ensayo
  • Análisis sencillo; no es necesario contar con experiencia en citogenética.
  • El ensayo incluye matrices, reactivos y software descargable gratuito.
  • Resultados en 2,5 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo ensayo
Número de arrays 24 matrices
Formato Matriz de sondas GeneChip
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2–8°C:
• Matrices
• Módulo 2: Tampón de TE y agua antes del laboratorio
• Módulo 4: Tinción de laboratorio principal, tampón de retención, gránulos y agua
Almacenar entre -5 y -30°C:
• Módulo 1: Restricción, ligación y amplificación previas al laboratorio
• Módulo 3: Fragmentación del laboratorio principal, etiquetado e hibridación
Almacenar a temperatura ambiente:
• Módulo 5: Tampón de elución del laboratorio principal
• Tampón de lavado para purificación
• Tampón de lavado A
• Tampón de lavado B
Incluye Matrices, reactivos, software de análisis de datos
Línea de productos KaryoStat
Cantidad 24 ensayos
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco