Learn More
Gibco™ Solución en PBS KaryoMAX™ Colcemid™
Código de producto. 10116784 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10116784 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10116784 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15212012
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Solución en PBS KaryoMAX™ Colcemid™
La solución en PBS Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ es una solución de 10 μg/ml de N-desacetil-N-metilocolchicina (Colcemid™) fabricada con solución salina tamponada con fosfato (PBS). Se usa para inmovilizar células en metafase para que los cromosomas se puedan separar en estudios citogenéticos y procedimientos de diagnóstico in vitro. Colcemid™ impide la formación de huso mitótico durante la mitosis, lo que provoca la inmovilización de la metafase. El mecanismo de acción es similar al de la colchicina, pero con menor toxicidad en mamíferos. La formulación completa está disponible.
Uso del producto
Para uso en diagnóstico in vitro.
Sistema de elaboración y calidad con buenas prácticas de fabricación
La Solución en PBS KaryoMAX™ Colcemid™ Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que están ubicadas en Grand Island, Nueva York, (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
“Este reactivo se ha clasificado como dispositivo médico en varios países. Si en una región en concreto no está regulado como dispositivo médico, solo debe utilizarse en los laboratorios».
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para análisis cromosómicos
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Investigación clínica, investigación traslacional
pH entre 6 y 8
Línea de productos KaryoMAX
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente