Descripción
La solución en HBSS Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ es una solución de 10 μg/ml de N-desacetil-N-metilocolchicina (Colcemid™) fabricada con solución salina equilibrada de Hanks (HBSS). Colcemid™ impide la formación de huso mitótico durante la mitosis inmovilizando células en metafase para que los cromosomas se puedan separar en estudios citogenéticos y procedimientos de diagnóstico in vitro. El mecanismo de acción es similar al de la colchicina, pero con menor toxicidad en mamíferos.
Está disponible la formulación completa.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
La solución en HBSS Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ se fabrica en una planta de conformidad con las buenas prácticas de fabricación, ubicada en Grand Island, Nueva York. Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Está disponible la formulación completa.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
La solución en HBSS Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ se fabrica en una planta de conformidad con las buenas prácticas de fabricación, ubicada en Grand Island, Nueva York. Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C Condiciones de envío: Temperatura ambiente Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios para análisis cromosómicos |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Para utilizar con (aplicación) | Investigación clínica, investigación traslacional |
| Línea de productos | KaryoMAX |
| Cantidad | 10 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |