Learn More
Kartogenina, TRC
Código de producto. 30137020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137020 10 g 10 g
30003400 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK13980010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4727-31-5
Fórmula molecular C20 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 317.34
Sinónimo 2-[([1,1'-Biphenyl]-4-ylamino)carbonyl]benzoic Acid, 2-[(Biphenyl-4-yl)carbamoyl]benzoic Acid, 4'-Phenylphthalanilic Acid, KGN;
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-[(4-fenilfenil)carbamoilo]
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kartogenin
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1052