Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kartogenina
Código de producto. 16554434 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554434 250 mg 250 miligramos
16544434 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554434 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464662500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4727-31-5
Fórmula molecular C20H15NO3
Peso molecular (g/mol) 317.34
Clave InChI SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 2-({[1,1'-bifenil]-4-il}carbamoil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kartogenin
Punto de fusión >280.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.34