Learn More
Kartell™ Puntas de micropipeta de polipropileno Kartell™
Descripción
- Compatibilidad: Kartell™, Gilson™,Eppendorf™,Biohit™,Hamilton™
- Polipropileno sin cadmio
- Propiedades hidrófugas
- Certificaciones CE e IVD
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 200 a 1000 ml |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | CE e IVD |
| Envase | A granel |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson, Eppendorf, Sartorius Biohit, Hamilton |
| Material | Polipropileno |