Learn More
Clorhidrato de karminomicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Karminomycin Hydrochloride |
| CAS | 52794-97-5 |
| Fórmula molecular | C26 H27 N O10 . H Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (8S,10S)-8-Acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-1,6,8,11-tetrahydroxy-5,12-naphthacenedione, Hydrochloride, Carminomycin Hydrochloride, Carubicin Hydrochloride, NSC 275649, (8S-cis)-5,12-Naphthacenedione, 8-acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-1,6,8,11-tetrahydroxy-, Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H27NO10.ClH/c1-9-21(30)13(27)6-16(36-9)37-15-8-26(35,10(2)28)7-12-18(15)25(34)20-19(23(12)32)22(31)11-4-3-5-14(29)17(11)24(20)33;/h3-5,9,13,15-16,21,29-30,32,34-35H,6-8,27H2,1-2H3;1H/t9-,13-,15-,16-,21+,26-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H]1O[C@H](C[C@H](N)[C@@H]1O)O[C@H]2C[C@@](O)(Cc3c(O)c4C(=O)c5cccc(O)c5C(=O)c4c(O)c23)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | (7S,9S)-9-acetil-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-4,6,9,11-tetrahidroxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 549.954 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 549.14 |