Learn More
Karl Fischer Estándar: 0,1 % en peso H2O en aceite de motor 10W30, VHG™
Código de producto. 17938054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
17938054 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17938054 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGKF0.1P100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Karl Fischer Estándar: 0,1 % en peso H2O en aceite de motor 10W30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nominal Water
Métodos Coulometric Titration
Nombres de analitos o componentes Nominal Water
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Nombre IUPAC Agua nominal
Solvent or Matrix 10W30 Motor Oil
Cantidad 100 mL