Learn More
SI Analytics™ Recipiente de valoración Karl Fischer™
Código de producto. 15360855 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
1 de NS 19, 1 de NS 7,5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15360855 1 de NS 19, 1 de NS 7,5 cada uno
1 options
Código de producto. 15360855 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285216630
En stock
El recipiente de valoración SI Analytics™ Karl-Fischer™ está hecho de vidrio y es apto para la culombimetría.
  • Fabricado con vidrio
  • Apto para la culombimetría
  • Incluye una abertura NS 19 y una abertura NS 7.5
  • Tamaño de rosca GL 18
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Recipiente de valoración
Para utilizar con (aplicación) Culombimetría
Incluye Aberturas
Material Vidrio
Tamaño 1 de NS 19, 1 de NS 7,5