Learn More
Electrolito AG-H Karl Fischer Aqualine™, para valoración por culombimetría de Karl Fischer, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Número MDL | 81734 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |