Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical
Código de producto. 10181570 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10181570 1 L 1 litro
10676262 2,5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10181570 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/2000/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00€
    221.00€ / 1 litros
    Ahorro 167.00€
    43% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo de un solo componente; sin piridina
  • Reactivo volumétrico de un único componente para análisis de alto contenido de agua
  • Equivalente de agua: 5,0 mg H2O/ml
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Titulación antes de su uso
  • Sin piridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aqualine™ Complete 5
Nombre de nota Karl Fischer Reactivo
Color Marrón
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-09-5
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular C29H50O3
Número MDL 81734
Envase Frasco de vidrio ámbar
Clave InChI LTVDFSLWFKLJDQ-UHFFFAOYNA-N
Peso molecular (g/mol) 446.72
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aqualine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine