Learn More
Karetazan, TRC
Código de producto. 30138418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138418 25 mg 25 miligramos
30135959 50 mg 50 miligramos
30011239 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138418 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK45225525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81051-65-2
Fórmula molecular C15 H14 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 291.73
Sinónimo 2-(4-Chlorophenyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-6-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxylic acid, Karetazan
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-1-etil-6-metil-4-oxopiridina-3-carboxílico
SMILES CCN1C(=CC(=O)C(=C1c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Karetazan
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO3/c1-3-17-9(2)8-12(18)13(15(19)20)14(17)10-4-6-11(16)7-5-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0662