Learn More
Karetazan 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323402 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323402 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14511000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Karetazan
CAS 81051-65-2
Nombres de analitos o componentes Karetazan
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H14 Cl N O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-(4-Chlorophenyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-6-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO3/c1-3-17-9(2)8-12(18)13(15(19)20)14(17)10-4-6-11(16)7-5-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CCN1C(=CC(=O)C(=C1c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O)C
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-clorofenil)-1-etil-6-metil-4-oxopiridina-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 291.73
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0662 g/mol