Learn More
Karenitecin, MedChemExpress
Código de producto. 16476556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476556 100 mg 100 miligramos
16446188 10 mg 10 miligramos
16433446 25 mg 25 miligramos
16418787 5 mg 5 miligramos
16412327 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476556 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14812
MedChemExpress Karenitecin (Cositecan) is a topoisomerase I inhibitor, with potent anti-cancer activity.
Karenitecin (Cositecan) is a topoisomerase I inhibitor, with potent anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Karenitecin
Forma física Solid
CAS 203923-89-1
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28N2O4Si
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Cositecan BNP 1350
Información de solubilidad DMSO : 3.03 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(CC[Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 448.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.59
Porcentaje de pureza 98.27%