Learn More
kappa-Carragenano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10492770 25 g Frasco de vidrio 25 g
10361470 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492770 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.75€
    37.65€ / 25 g
    Ahorro 5.10€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 11114-20-8 | C24H36O25S2-2 | 788.647 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11114-20-8
Fórmula molecular C24H36O25S2-2
Peso molecular (g/mol) 788.647
Número MDL MFCD00081480
Clave InChI ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
Sinónimo kappa-carrageenan, kappa-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
PubChem CID 11966249
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(1R,3S,4R,5R,8S)-3,4-dihidroxi-2,6-dioxabiciclo[3.2.1]octan-8-il]oxi]-4-[[(1R,3R,4R,5R,8S)-8-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)-5-sulfonatooxioxan-2-il]oxi-4-hidroxi-2,6-dioxabiciclo[3.2.1]octan-3-il]oxi]-5-hidroxi-2-(
SMILES C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)OS(=O)(=O)[O-])OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OS(=O)(=O)[O-])O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material kappa-Carrageenan
Color Marrón a blanco
Pérdida por secado 12% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water.
Viscosidad 10mPa·s Min. (0.3% water, 25°C)
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • kappa-Carrageenan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.