Learn More
kappa-Carragenano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476588 25 g 25 g
15466588 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60117.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 11114-20-8 | C24H36O25S2-2 | 788.647 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11114-20-8
Fórmula molecular C24H36O25S2-2
Peso molecular (g/mol) 788.647
Número MDL MFCD00151514
Clave InChI ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
Sinónimo kappa-carrageenan, kappa-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
PubChem CID 11966249
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(1R,3S,4R,5R,8S)-3,4-dihidroxi-2,6-dioxabiciclo[3.2.1]octan-8-il]oxi]-4-[[(1R,3R,4R,5R,8S)-8-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)-5-sulfonatooxioxan-2-il]oxi-4-hidroxi-2,6-dioxabiciclo[3.2.1]octan-3-il]oxi]-5-hidroxi-2-(
SMILES C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)OS(=O)(=O)[O-])OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OS(=O)(=O)[O-])O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material kappa-Carrageenan
Color Blanco
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,1864
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.32
Forma física Sólido