Learn More
Caolín, TRC
Código de producto. 30404233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404233 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30404233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK139560250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kaolin
CAS 1332-58-7
Fórmula molecular Al2O7Si2.2H2O
Cantidad 250 g
Sinónimo Glomax, China clay, Hydrated aluminum silicate, Kaolin clay slurry
Fórmula InChI InChI=1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Nombre IUPAC oxo-oxoalumaniloxi-[oxo(oxoalumaniloxi)silil]oxi-silano;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 258.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.9025