Learn More
Caolín, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 11453703 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 kg
Envase:
Barril de plástico
Tamaño de la unidad:
3 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11453703 3 kg Barril de plástico 3 KG
1 options
Código de producto. 11453703 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/0045/63
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 1760°C
CAS 1332-58-7
Color Beige
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 3 kg
Fórmula molecular Al2H4O9Si2
Número MDL MFCD00062311
Sinónimo kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
Clave InChI NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Nombre IUPAC oxo-oxoalumaniloxi-[oxo(oxoalumaniloxi)silil]oxisilano;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 258.16
PubChem CID 56841936
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.2g/mol
Envase Barril de plástico