Learn More
Caolín, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11984321 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10772441 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10752574 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11984321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211740100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1332-58-7 | Al2H4O9Si2 | 258.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1332-58-7
Fórmula molecular Al2H4O9Si2
Peso molecular (g/mol) 258.16
Número MDL MFCD00062311
Clave InChI NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
Nombre IUPAC oxo-oxoalumaniloxi-[oxo(oxoalumaniloxi)silil]oxisilano;dihidrato
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kaolin
Punto de fusión 1750.0°C
Color Beige
Forma física Polvo
Cantidad 10 kg
Índice Merck 14,5282
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.2
Grado Pure
Pérdida por secado 1.5% max.
Pérdida por ignición 10.8% to 11.8%
Envase Tambor de plástico