Learn More
Caolín, puro, ligero, lavado con ácido, Fisher Chemical™
Código de producto. 10753991 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10753991 3 kg Barril de plástico 3 KG
10010220 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753991 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/0050/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1332-58-7
Fórmula molecular Al2H4O9Si2
Peso molecular (g/mol) 258.16
Clave InChI NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Especificaciones
Punto de fusión 1750°C
Color Beige
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 3 kg
Número MDL 62311
Nombre IUPAC dioxo-2,4,6-trioxa-3,5-disila-1,7-dialuminaheptane-3,5-dione dihydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.2g/mol
Envase Barril de plástico