Learn More
Caolín, puro, ligero, lavado con ácido, Fisher Chemical™
Código de producto. 10010220 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10010220 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10753991 3 kg Barril de plástico 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10010220 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/0050/60
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1332-58-7
Fórmula molecular Al2H4O9Si2
Peso molecular (g/mol) 258.16
Clave InChI NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Especificaciones
Punto de fusión 1750°C
Color Beige
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Número MDL MFCD00062311
Nombre IUPAC oxo-oxoalumaniloxi-[oxo(oxoalumaniloxi)silil]oxisilano;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.2g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico