Learn More
Silicato de aluminio hidratado con caolín, MP Biomedicals™
Código de producto. 11493332 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11493332 500 g
11403342 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493332 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215514490
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
CAS 1332-58-7
Fórmula molecular Al2H4O9Si2
Peso molecular (g/mol) 258.16
Número MDL MFCD00062311
Clave InChI NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
Nombre IUPAC dioxo-2,4,6-trioxa-3,5-disila-1,7-dialuminaheptano-3,5-diona dihidrato
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kaolin hydrated aluminum silicate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Densidad 2.58g/mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Kaolin Hydrated Aluminum Silicate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: kaolin