Learn More
Sulfato de kanamicina de Streptomyces kanamycetikus, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosBeschreibung
- Es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro derivado de Streptomyces kanamyceticus.
- Se utiliza como aditivo en medios de cultivo para el aislamiento de estreptococos del grupo D en agar kanamicina esculina azida y para la selección de células vegetales transformadas que contienen la neomicina fosfotransferasa en un medio de kanamicina.
- El sulfato de kanamicina también se puede utilizar como agente de selección para células transformadas con el gen de resistencia a la kanamicina B.
- El sulfato de kanamicina es un agente antimicrobiano eficaz contra bacterias Gram-negativas y Gram-positivas y micoplasmas.
- Se une a la subunidad ribosomal 70S, inhibe la translocación y provoca una codificación errónea.
- Se produce resistencia cruzada entre la kanamicina y la neomicina, la framicetina y la paromomicina, y se ha informado de resistencia cruzada parcial entre la kanamicina y la estreptomicina. Las enzimas modificadoras de aminoglucósidos (acetiltransferasa, fosfotransferasa, nucleotidiltransferasa) alteran el antibiótico, impidiendo su interacción con los ribosomas.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Kanamycin |
| Forma física | Powder |
| pH | 6,5 a 8,5 (solución al 1%) |
| Punto de fusión | >de 250 °C |
| Pérdida por secado | <4% |
| Potencia | >750 µg/mg |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Soluble en 10-50 mg/mL de agua |
| Grado | USP |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?