Learn More
Sulfato de kanamicina de Streptomyces kanamycetikus, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro derivado de Streptomyces kanamyceticus.
- Se utiliza como aditivo en medios de cultivo para el aislamiento de estreptococos del grupo D en agar kanamicina esculina azida y para la selección de células vegetales transformadas que contienen la neomicina fosfotransferasa en un medio de kanamicina.
- El sulfato de kanamicina también se puede utilizar como agente de selección para células transformadas con el gen de resistencia a la kanamicina B.
- El sulfato de kanamicina es un agente antimicrobiano eficaz contra bacterias Gram-negativas y Gram-positivas y micoplasmas.
- Se une a la subunidad ribosomal 70S, inhibe la translocación y provoca una codificación errónea.
- Se produce resistencia cruzada entre la kanamicina y la neomicina, la framicetina y la paromomicina, y se ha informado de resistencia cruzada parcial entre la kanamicina y la estreptomicina. Las enzimas modificadoras de aminoglucósidos (acetiltransferasa, fosfotransferasa, nucleotidiltransferasa) alteran el antibiótico, impidiendo su interacción con los ribosomas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kanamycin |
| Forma física | Polvo |
| pH | 6,5 a 8,5 (solución al 1%) |
| Punto de fusión | >de 250 °C |
| Pérdida por secado | <4% |
| Potencia | >750 µg/mg |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble en 10-50 mg/mL de agua |
| Grado | USP |