Learn More
Sulfato de kanamicina de Streptomyces kanamycetikus, MP Biomedicals™
Código de producto. 11400056 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11400056 1 g
11490276 5 g
11491175 25 g
11480396 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11400056 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219985301
Sulfato de kanamicina de Streptomyces kanamycetikus USP Grado, polvo blanco
  • Es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro derivado de Streptomyces kanamyceticus.
  • Se utiliza como aditivo en medios de cultivo para el aislamiento de estreptococos del grupo D en agar kanamicina esculina azida y para la selección de células vegetales transformadas que contienen la neomicina fosfotransferasa en un medio de kanamicina.
  • El sulfato de kanamicina también se puede utilizar como agente de selección para células transformadas con el gen de resistencia a la kanamicina B.
  • El sulfato de kanamicina es un agente antimicrobiano eficaz contra bacterias Gram-negativas y Gram-positivas y micoplasmas.
  • Se une a la subunidad ribosomal 70S, inhibe la translocación y provoca una codificación errónea.
  • Se produce resistencia cruzada entre la kanamicina y la neomicina, la framicetina y la paromomicina, y se ha informado de resistencia cruzada parcial entre la kanamicina y la estreptomicina. Las enzimas modificadoras de aminoglucósidos (acetiltransferasa, fosfotransferasa, nucleotidiltransferasa) alteran el antibiótico, impidiendo su interacción con los ribosomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25389-94-0
Fórmula molecular C18H38N4O15S
Peso molecular (g/mol) 582.58
Número MDL MFCD00070253
Clave InChI OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Sinónimo Kanamycin A, Kanamycin sulfate salt
PubChem CID 134129479
Especificaciones
Forma física Powder
pH 6.5 to 8.5 (1% solution)
Punto de fusión >250°C
Pérdida por secado <4%
Potencia >750 µg/mg
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in 10-50mg/mL of Water
Grado USP