Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kanamicina, sulfato
Código de producto. 15284854 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15284854 100 g 100 g
15274854 10 g 10 GR
15190007 50 g 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15284854 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 450811000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
El sulfato de kanamicina, n.° de CAS 25389-94-0, es una sal de sulfato de aminoglucósido con actividad antibacteriana.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El sulfato de kanamicina es la forma de sal de sulfato de kanamicina A
  • Se aisló de Streptomyces kanamyceticus
  • Este compuesto inhibe la translocación durante la biosíntesis de proteínas.Se une a la subunidad ribosomal 30S, lo que provoca una mala lectura de la secuencia de ARNm
Aplicación
  • El sulfato de kanamicina muestra actividad antibacteriana.Es eficaz contra bacterias grampositivas y gramnegativas, así como contra especies de micoplasma
  • Este compuesto también está involucrado en la traducción de ribosomas procarióticos
  • En experimentos de biología molecular, se suele utilizar para seleccionar y aislar los transformadores que expresan el gen de resistencia a la kanamicina y las plantas que tienen incorporado el gen NPT II (APH3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25389-94-0
Fórmula molecular C18H38N4O15S
Peso molecular (g/mol) 582.575
Número MDL MFCD00070253
Clave InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
PubChem CID 134129479
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometilo)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kanamycin sulfate
Tipo Kanamycin Sulfate
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.59
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kanamycin Sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.