Learn More
Solución de kanamicina, MP Biomedicals
Código de producto. 11400435 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400435 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 11400435 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 091672048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 50 ml
    Ahorro 3.75€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Concentración de solución antibiótica: 5 mg/ml Eficaz contra micoplasma, bacterias grampositivas y bacterias gramnegativas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kanamycin Solution
Tipo Kanamicina
Forma física Liquid
CAS 25389-94-0, 7732-18-5
Cantidad 50 mL
Grado Not Available
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kanamycin Monosulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin Monosulfate