Learn More
TOKU-E™ Kanamycin ReadyMade™ Solution
Código de producto. 30044060
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30044060 10 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30044060 Proveedor TOKU-E™ N.º de proveedor K03410x1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Kanamycin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile solution of Kanamycin Sulfate, USP formulated in water.
  • CAS Number: 25389-94-0; 70560-51-9; 133-92-6
  • Molecular Formula: C18H36N4O11 · H2SO4
  • Molecular Weight: 582.58 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: liquid
  • Source: Streptomyces kanamyceticus
  • Spectrum: Kanamycin Sulfate is a broad-spectrum antibiotic but is most active against aerobic Gram-negative bacteria
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit resulting in an inability to read mRNA ultimately producing a faulty or non-existent protein. Resistance to aminoglycosides is due the presence of aminoglycoside-modifying enzymes (acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase)
Especificaciones
CAS 25389-94-0
Nombre del producto químico o material Kanamycin
Color Clear, colorless
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Kanamycin ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in Water
Concentración 50.0 to 52.5 mg/mL
Formulario Clear, colorless solution
Tipo de producto Antibiotic
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos None
Sin aditivos None
Formulación Liquid in Water
Para utilizar con (aplicación) Microbiology, Plant Biology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Línea de productos ReadyMade™ Solutions
Cantidad 10 x 1 mL
Condiciones de envío Ice Pack
Fuente Streptomyces Kanamyceticus
Especie Bacteria