Learn More
Kanamicina, monosulfato, grado de cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463399 5 g 5 g
15453399 1 g 1 g
15473399 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60668.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.42€
    99.65€ / 5 g
    Ahorro 23.77€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El monosulfato de kanamicina, n.° de CAS 25389-94-0, es una sal de sulfato de aminoglucósido con actividad antibacteriana.
Kanamycin monosulfate, is used as an aminoglycoside antibiotic. Kanamycin can be used as a selection agent in several types of isolation media.Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus has been used in tissue culture media. Kanamycin sulfate can also be used as a selection agent for cells transformed with kanamycin B resistance gene. It is recommended for use in cell culture applications at 100mg/mL.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monosulfato de kanamicina se utiliza como antibiótico aminoglucósido. La kanamicina se puede utilizar como agente de selección en varios tipos de medios de aislamiento. El sulfato de kanamicina de Streptomyces kanamyceticus se ha utilizado en medios para cultivo tisular. El sulfato de kanamicina también puede utilizarse como agente de selección para células transformadas con el gen de resistencia a kanamicina B. Se recomienda su uso en aplicaciones de cultivo celular a 100 mg/ml.
Solubilidad
Soluble en agua a 10 mg/ml
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25389-94-0
Fórmula molecular C18H38N4O15S
Peso molecular (g/mol) 582.575
Número MDL MFCD00070253
Clave InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Sinónimo Kanamycin A
PubChem CID 134129479
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometilo)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kanamycin monosulfate
Tipo Kanamycin Monosulfate
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,5281
Información de solubilidad Soluble in water at 10mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.58
Grado Cultivo celular
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kanamycin monosulfate, Cell Culture Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin sulphate