Learn More
Sulfato de Kanamicina B, TRC
Código de producto. 30136592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136592 250 mg 250 miligramos
17913635 25 mg 25 miligramos
17944875 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK137515250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29701-07-3
Fórmula molecular C18 H37 N5 O10 . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 581.59
Sinónimo D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (1:1), Kanamycin B, sulfate (1:1) (salt) (8CI), Aminodeoxykanamycin sulfate, Bekanamycin sulfate, Kanamycin B sulfate, Kanendomycin sulfate
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminometil)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]oxioxiano-3,4-diol; Ácido sulfúrico
SMILES NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kanamycin B sulfate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H37N5O10.H2O4S/c19-2-6-11(26)12(27)9(23)17(30-6)32-15-4(20)1-5(21)16(14(15)29)33-18-13(28)8(22)10(25)7(3-24)31-18;1-5(2,3)4/h4-18,24-29H,1-3,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.2214