Learn More
Thermo Scientific™ Medio selectivo con kamicina esculina azida
Código de producto. 10422133
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
10422133 Monoplaca de 90 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10422133 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5059A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Aísle, diferencie y enumere los enterococos de las muestras de alimentos utilizando un medio microbiológico selectivo que contenga varios agentes selectivos diferentes.
Aísle, diferencie y enumere los enterococos de las muestras de alimentos utilizando el medio selectivo con kanamicina esculina azida Thermo Scientific™, un medio microbiológico selectivo que contiene varios agentes selectivos diferentes.
La adición de los componentes inhibidores selectivos kanamicina sulfato y azida sódica, además de un sistema indicador, detectan el crecimiento de estreptococos hidrolizados de esculina. Estos organismos producen zonas negras alrededor de las colonias debido a la formación de compuestos fenólicos de hierro negro derivados de los productos de hidrólisis de la esculina y el hierro ferroso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Beige verdoso, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Medio selectivo con kamicina esculina azida
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.